Läs mer
1-Kloroantrakinon, TRC
Produktkod. 30353042
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30353042 5 g
1 options
Produktkod. 30353042 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3643105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloroanthraquinone
CAS 82-44-0
Molekylformel C14H7ClO2
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Chloro-9,10-anthracenedione, 1-Chloro-9,10-anthraquinone, NSC 30428, NSC 5138, alpha-Chloroanthraquinone, alpha-Monochloroanthraquinone
InChI formel InChI=1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H
LEDER Clc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
IUPAC-namn 1-kloroanthracen-9,10-dion
Molekylvikt (g/mol) 242.66
Formel vikt 242.0135