missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Chlorobenzotriazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chlorobenzotriazole |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClN3/c7-10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4H |
| Formel vikt | 153.0094 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?