missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-klorbutan, 99,5 %, vattenfri, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-4229137 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 13157714

Brand: Thermo Scientific Acros 433821000

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92.57 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 109-69-3
Molekylformel C4H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 92.57
MDL-nummer MFCD00001009
InChI-nyckel VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC-namn 1-klorbutan
LEDER CCCCCl

Spécification

Kemiskt namn eller material 1-Chlorobutane
CAS Min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -123.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 77.0°C to 78.0°C
Flampunkt −12°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99.4% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3Cl
Brytningsindex 1.4014 to 1.4034
Kvantitet 100 mL
Rester efter avdunstning 0.0003 % max.
Merck Index 15,1561
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskositet 0.45 mPa.s (20°C)
Formel vikt 92.57
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Viskös vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Chlorobutane
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Hazard Statement
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.