Läs mer
1 – Klorobutan, 99,5 %, vattenfri alkohol, AcroSeal™
Produktkod. 13157794 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13157794 1 L AcroSeal™ Glasflaska 1 L
13157714 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13157794 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433820010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4360.00 SEK
    1301.97 SEK / 1 L
    Save 3058.03 SEK
    70% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-69-3
Molekylformel C4H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 92.57
MDL-nummer MFCD00001009
InChI-nyckel VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC-namn 1-klorbutan
LEDER CCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chlorobutane
CAS Min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -123,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 77,0 °C till 78,0 °C
Flampunkt −12 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,4 % min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3Cl
Brytningsindex 1,4014 till 1,4034
Kvantitet 1 L
Rester efter avdunstning 0,0003 % max.
Merck Index 15,1561
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,5 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbart med alkohol och eter
Viskositet 0,45 mPa (20 °C)
Formel vikt 92.57
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chlorobutane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.