Läs mer
1 – Klorobutan CHROMASOLV™, för HPLC, ≥99,8 %, Solstice
Produktkod. 15614730
Change view
Kvantitet:
1 L
2 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15614730 2 L 2 L
15694720 1 L 1 L
15604730 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15614730 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 349582L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3085.00 SEK
    2567.57 SEK / 2 L
    Save 517.43 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,8 %
  • För HPLC och organisk syntes
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel
  • Hög konsistens från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-69-3
Molekylformel C4H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 92.57
MDL-nummer MFCD00001009
InChI-nyckel VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC-namn 1-klorbutan
LEDER CCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chlorobutane
Namnnotering för HPLC
Smältpunkt -123 °C
Densitet 0,886 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kokpunkt 77 °C till 78 °C
Linjär formel CH3(CH2)3Cl
Brytningsindex n20/D 1.402
Kvantitet 2 L
Beilstein 1730909
Formel vikt 92,57 g/mol
Ångtryck 80,1 mmHg (78,4 °C)
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chlorobutane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.