Läs mer
1-Chlorobutane, For Synthesis, MilliporeSigma™
Produktkod. 15818620
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15818620 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15818620 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8016401000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Synthesis grade 1-Chlorobutane, suitable for a variety of laboratory applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chlorobutane
CAS 109-69-3
Smältpunkt -123°C
Anteckningar om analysprocent ≥99%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C4H9Cl
MDL-nummer MFCD00001009
Kvantitet 1 L
UN-nummer 1127
Synonym butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
InChI-nyckel VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCl
IUPAC-namn 1-chlorobutane
Molekylvikt (g/mol) 92.57
PubChem CID 8005
Formel vikt 92.57
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Synthesis
Fysisk form Liquid