Läs mer
1-klorbutan, HPLC-kvalitet, 99,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11323588
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
4 L
Produktkod. 11323588
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039198.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Maximal nivå av föroreningar: Avdunstningsrester 1 ppm, H 2 O 0,02 %
1-klorbutan används som mellanprodukter och lösningsmedel. Den används för HPLC, spektrofotometri och miljötestning. Det används som alkyleringsreagens vid syntes av organiska och metallorganiska föreningar. Det används också som ett antihelmintikum inom veterinärmedicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-69-3
Molekylformel C4H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 92.57
MDL-nummer MFCD00001009
InChI-nyckel VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC-namn 1-klorbutan
LEDER CCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chlorobutane
Namnnotering Filtered through 0.2μ filters.
Smältpunkt °C to 123°C
Färg Färglös
Densitet 0.886
Kokpunkt 77°C to 78°C
Flampunkt -12°C (10°F)
Tändpunkt 280°C (536°F)
Analysprocentintervall >99.5%
Odör Pungent
Brytningsindex 1.4024
Kvantitet 1 L
Beilstein 1730909
Löslighetsinformation Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Formel vikt 92.57
Ångtryck 110 hPa (83mm Hg) at 20°C
Kvalitet HPLC
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1-Chlorobutane
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.