Läs mer
1-klorbutan, för HPLC, Fisher Chemical
Produktkod. 11448113 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448113 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11448113 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/4756/15
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
CAS 109-69-3
Smältpunkt -123 °C
Färg Färglös
Kokpunkt 77 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C4H9Cl
MDL-nummer 1009
Kvantitet 1 L
Formel vikt 92,57 g/mol
Ångtryck 108 mbar vid 20 °C
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chlorobutane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.