Läs mer
1-Chlorobutane, for Protein Sequencing, Fisher Chemical
Produktkod. 10080050 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10080050 2.5 L 2.5 L
1 options
Produktkod. 10080050 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/4758/17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 109-69-3
Smältpunkt -123°C
Färg Colorless
Kokpunkt 77°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C4H9Cl
MDL-nummer 1009
Kvantitet 2.5 L
Formel vikt 92.57g/mol
Ångtryck 108mbar at 20°C
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chlorobutane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.