Läs mer
1-Chlorobutane, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Produktkod. 15621150 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15621150 1 L Glass Bottle 1 L
15631150 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15621150 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 1250081L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-69-3
Molekylformel C4H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 92.57
MDL-nummer MFCD00001009
InChI-nyckel VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC-namn 1-chlorobutane
LEDER CCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chlorobutane
Smältpunkt -123°C
Färg Colorless
Densitet 0.886g/mL at 25°C
Kokpunkt 78.8°C
Explosionsgräns 0.101
Flampunkt −12°C (10.4°F)
Tändpunkt 860°F
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CH3(CH2)3Cl
Brytningsindex n20/D 1.402(lit.)
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1127
Beilstein 1730909
Formel vikt 92.57g/mol
Ångtryck 80.1mmHg (78.4°C)
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus