Läs mer
1-klorbutan, sekvenseringsgrad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10015770 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10015770 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Produktkod. 10015770 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 404550010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00 SEK
    1077.18 SEK / 1 L
    Save 32.82 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-03-2027
CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chlorobutane
Aciditet 0,0003 meq/g max.
CAS 109-69-3
Abs. (1 cm cell vs HPLC-klassat vatten), (1 cm cell vs HPLC-klassat −vatten) vid 0nm, 0,005 max. vid 270 nm, 0,005 max vid 300 nm, 0,01 max vid 250 nm, 1 max vid 220 nm, 1 max vid 230 nm
Smältpunkt -123,0 °C
Färg Brun till vit
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 77,0 °C till 78,0 °C
Flampunkt −12 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H9Cl
Linjär formel CH3(CH2)3Cl
Brytningsindex 1,4014 till 1,4034
MDL-nummer MFCD00001009
Kvantitet 1 L
Beilstein 01, 118
Rester efter avdunstning Max 2 ppm.
Merck Index 15, 1561
Synonym butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,5 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbart med alkohol och eter
InChI-nyckel VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCl
IUPAC-namn 1-klorbutan
Molekylvikt (g/mol) 92.57
PubChem CID 8005
Viskositet 0,45 mPa (20 °C)
Formel vikt 92.57
Procent renhet ≥99,5 % (GC)
Kvalitet Sekvensering
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chlorobutane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.