Läs mer
1-Chlorobutane, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| Smältpunkt | -123°C |
| Densitet | 0.886 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 79°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00001009 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Synonym | 1-Chlorobutane, n-Butyl chloride, 1-Chlorobutane |