Läs mer
1-Chlorobutane, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16389717 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. 16389717
Brand: SPEX Certiprep S838
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
1-Chlorobutane109-69-31000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chlorobutane
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 109-69-3, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C4H9Cl
MDL-nummer MFCD00001009
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCl
IUPAC-namn 1-chlorobutane
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 92.57
PubChem CID 8005
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only