Läs mer
1-Klorobutan, TRC
Produktkod. 30353932
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30353932 50 g
1 options
Produktkod. 30353932 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36746550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chlorobutane
CAS 109-69-3
Molekylformel C4 H9 Cl
Kvantitet 50 g
Synonym 1-Chlorobutane, 1-Butylchloride, Butyl chloride, Chlorobutane, NSC 8419, n-Butyl chloride, n-Chlorobutane, n-Propylcarbinyl chloride
InChI formel InChI=1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
LEDER CCCCCl
IUPAC-namn 1-klorobutan
Molekylvikt (g/mol) 92.57
Formel vikt 92.0393