Läs mer
1-Klorobutan, TRC
Produktkod. 30355204
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30355204 1 g
1 options
Produktkod. 30355204 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3674651G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chlorobutane
CAS 109-69-3
Molekylformel C4 H9 Cl
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Chlorobutane, 1-Butylchloride, Butyl chloride, Chlorobutane, NSC 8419, n-Butyl chloride, n-Chlorobutane, n-Propylcarbinyl chloride
InChI formel InChI=1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
LEDER CCCCCl
IUPAC-namn 1-klorobutan
Molekylvikt (g/mol) 92.57
Formel vikt 92.0393