Läs mer
1-Klorobutan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chlorobutane |
| CAS | 109-69-3 |
| Molekylformel | C4 H9 Cl |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Chlorobutane, 1-Butylchloride, Butyl chloride, Chlorobutane, NSC 8419, n-Butyl chloride, n-Chlorobutane, n-Propylcarbinyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCl |
| IUPAC-namn | 1-klorobutan |
| Molekylvikt (g/mol) | 92.57 |
| Formel vikt | 92.0393 |