Läs mer
(1-Klorocyklohexyl) cyklohexylmetanon, TRC
Produktkod. 30366795
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366795 100 mg
30351759 500 mg
30361462 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30366795 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC371250100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83803-75-2
Molekylformel C13H21ClO
Molekylvikt (g/mol) 228.76
Synonym Ketone 1-Chlorocyclohexyl Cyclohexyl, (1-Chlorocyclohexyl)cyclohexylmethanone
IUPAC-namn (1-klorocyklohexyl)-cyklohexylmetanon
LEDER O=C(C1CCCCC1)C2(Cl)CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Chlorocyclohexyl)cyclohexyl-methanone
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H21ClO/c14-13(9-5-2-6-10-13)12(15)11-7-3-1-4-8-11/h11H,1-10H2
Formel vikt 228.1281