Läs mer
1-Klorodekan, TRC
Produktkod. 30361846
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30361846 10 g
1 options
Produktkod. 30361846 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36598010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chlorodecane
CAS 1002-69-3
Molekylformel C10 H21 Cl
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Chlorodecane, Decyl chloride, NSC 6088, n-Decyl chloride
InChI formel InChI=1S/C10H21Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCl
IUPAC-namn 1-klorodekan
Molekylvikt (g/mol) 176.73
Formel vikt 176.1332