Läs mer
1-Chlorododecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chlorododecane |
| CAS | 112-52-7 |
| Molekylformel | C12H25Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Dodecyl Chloride, Dodecyl Chloride, Lauryl Chloride, NSC 57107 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCl |
| IUPAC-namn | 1-chlorododecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.78 |
| Formel vikt | 204.1645 |