Läs mer
1-chloroethyl acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-chloroethyl acetate |
| CAS | 5912-58-3 |
| Molekylformel | C4 H7 Cl O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7ClO2/c1-3(5)7-4(2)6/h3H,1-2H3 |
| LEDER | CC(Cl)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-chloroethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.55 |
| Formel vikt | 122.013 |