Läs mer
1-kloretylklorformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-kloretylklorformiat fungerar som ett reagens vid den selektiva N-dealkyleringen av tertiära aminer. Det används också som en reaktant vid framställning av alkyl-1-kloretylkarbonater. Vidare används det för N-demetyleringsreaktion vid bestämning av flera missbruksläkemedel i biologiska vätskor med användning av kapillärelektrofores med nativ fluorescens och laserinducerad fluorescensdetektion. Det spelar en viktig roll som en katalysator för den kemoselektiva desilyleringen av silylskyddade alkoholer. Utöver detta används det för att klyva benshydrylgrupper från aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-kloretylklorformiat fungerar som ett reagens vid selektiv N-dealkylering av tertiära aminer. Det används också som en reaktant vid framställning av alkyl-1-kloretylkarbonater. Vidare används det för N-demetyleringsreaktion vid bestämning av flera missbruksläkemedel i biologiska vätskor med användning av kapillärelektrofores med nativ fluorescens och laserinducerad fluorescensdetektion. Det spelar en viktig roll som en katalysator för den kemoselektiva desilyleringen av silylskyddade alkoholer. Utöver detta används det för att klyva benshydrylgrupper från aminer.
Löslighet Blandbar med
de flesta organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starkt oxidationsmedel, stark bas, alkoholer och aminer.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloroethyl chloroformate |
| Smältpunkt | -65°C |
| Densitet | 1.312 |
| Kokpunkt | 119°C to 121°C |
| Flampunkt | 45°C (113°F) |
| Brytningsindex | 1.423 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN2742 |
| Beilstein | 1747601 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Mostrar más |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.