Läs mer
1-kloretylklorformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11349045
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349045 25 g 25g
11339045 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349045 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14197.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 50893-53-3 | C3H4Cl2O2 | 142.96 g/mol
1-kloretylklorformiat fungerar som ett reagens vid den selektiva N-dealkyleringen av tertiära aminer. Det används också som en reaktant vid framställning av alkyl-1-kloretylkarbonater. Vidare används det för N-demetyleringsreaktion vid bestämning av flera missbruksläkemedel i biologiska vätskor med användning av kapillärelektrofores med nativ fluorescens och laserinducerad fluorescensdetektion. Det spelar en viktig roll som en katalysator för den kemoselektiva desilyleringen av silylskyddade alkoholer. Utöver detta används det för att klyva benshydrylgrupper från aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-kloretylklorformiat fungerar som ett reagens vid selektiv N-dealkylering av tertiära aminer. Det används också som en reaktant vid framställning av alkyl-1-kloretylkarbonater. Vidare används det för N-demetyleringsreaktion vid bestämning av flera missbruksläkemedel i biologiska vätskor med användning av kapillärelektrofores med nativ fluorescens och laserinducerad fluorescensdetektion. Det spelar en viktig roll som en katalysator för den kemoselektiva desilyleringen av silylskyddade alkoholer. Utöver detta används det för att klyva benshydrylgrupper från aminer.
Löslighet Blandbar med
de flesta organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starkt oxidationsmedel, stark bas, alkoholer och aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50893-53-3
Molekylformel C3H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 142.96
MDL-nummer MFCD00000647
InChI-nyckel QOPVNWQGBQYBBP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-chloroethyl chloroformate, chloroformic acid 1-chloroethyl ester, 1-chloro ethyl chloroformate, 1-chloroethylchloroformate, carbonochloridic acid, 1-chloroethyl ester, ace-cl, alpha-chloroethyl chloroformate, chloro 1-chloroethoxy methanone, .alpha.-chloroethyl chloroformate, pubchem17418
PubChem CID 521305
IUPAC-namn 1-kloretylkarbonkloridat
LEDER CC(Cl)OC(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloroethyl chloroformate
Smältpunkt -65°C
Densitet 1.312
Kokpunkt 119°C to 121°C
Flampunkt 45°C (113°F)
Brytningsindex 1.423
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2742
Beilstein 1747601
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with most organic solvents.
Formel vikt 142.97
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.