Läs mer
1-Chloroethyl Cyclohexyl Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexyl 1-Chloroethyl Carbonate |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15ClO3/c1-7(10)12-9(11)13-8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6H2,1H3 |
| Formel vikt | 206.071 |