missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Chloroethyl Ethyl Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloroethyl Ethyl Carbonate |
| CAS | 50893-36-2 |
| Molekylformel | C5H9ClO3 |
| Kvantitet | 5 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO3/c1-3-8-5(7)9-4(2)6/h4H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)OC(C)Cl |
| IUPAC-namn | 1-chloroethyl ethyl carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.58 |
| Formel vikt | 152.024 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?