missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-kloroetylisopropylkarbonat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloroethyl Isopropyl Carbonate |
| CAS | 98298-66-9 |
| Molekylformel | C6H11O3Cl |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO3/c1-4(2)9-6(8)10-5(3)7/h4-5H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)OC(C)Cl |
| IUPAC-namn | 1-kloroetylpropan-2-ylkarbonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.6 |
| Formel vikt | 166.0397 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?