Läs mer
1-Chlorohexadecane, 97%
Produktkod. 11461017
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461017 500 mL 500ml
11451017 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23406.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4860-03-1 | C9H7F3O3 | 220.15 g/mol
1-klorhexadekan används som lösningsmedel, ytaktiva ämnen, läkemedel, antibakteriell spray.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1-klorhexadekan används som
lösningsmedel, ytaktiva ämnen, läkemedel, antibakteriell spray.
Löslighet
Löslig i eter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4860-03-1
MDL-nummer MFCD00000959
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chlorohexadecane
Smältpunkt 8°C to 10°C
Densitet 0.865
Kokpunkt 322°C
Flampunkt 136°C (276°F)
Molekylformel C16H33Cl
Linjär formel CH3(CH2)15Cl
Brytningsindex 1.449
Kvantitet 500 mL
Beilstein 1748498
Synonym cetyl chloride, hexadecyl chloride, hexadecane, 1-chloro, n-hexadecyl chloride, chlorohexadecane, unii-wq5zks3ek3, wq5zks3ek3, 1-chloro-hexadecane, 1-chloranylhexadecane, dsstox_cid_7580
Löslighetsinformation Soluble in ether. Insoluble in water.
InChI-nyckel CLWAXFZCVYJLLM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCl
IUPAC-namn 1-klorhexadekan
Molekylvikt (g/mol) 260.89
PubChem CID 20993
Formel vikt 260.89
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.