Läs mer
1-Chlorohexadecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chlorohexadecane |
| CAS | 4860-03-1 |
| Molekylformel | C16H33Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Hexadecyl Chloride, Cetyl Chloride, Hexadecyl Chloride, NSC 43727, NSC 57106, Palmityl Chloride, n-Hexadecyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H33Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCl |
| IUPAC-namn | 1-chlorohexadecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.89 |
| Formel vikt | 260.2271 |