Läs mer
1-Chlorohexan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chlorohexan-2-one |
| CAS | 20261-68-1 |
| Molekylformel | C6 H11 Cl O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Butyl chloromethyl ketone, Chloromethyl butyl ketone, NSC 105286 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO/c1-2-3-4-6(8)5-7/h2-5H2,1H3 |
| LEDER | CCCCC(=O)CCl |
| IUPAC-namn | 1-chlorohexan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.604 |
| Formel vikt | 134.05 |