Läs mer
1-Chlorohexane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chlorohexane (Hexylchloride) |
| CAS | 544-10-5 |
| Molekylformel | C6 H13 Cl |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Hexane, 1-chloro- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Chlorohexane, 1-Hexyl chloride, Hexyl chloride, n-Hexyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCl |
| IUPAC-namn | 1-chlorohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.62 |
| Formel vikt | 120.0706 |