missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Chloroisobutyl propionate (Technical Grade), TRC

Produktkod. 30350816
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30350816 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30350816 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36735010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Chloroisobutyl propionate (Technical Grade)
CAS 58304-65-7
Molekylformel C7H13ClO2
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Chloro-2-methylpropyl Propanoate, 1-Chloro-2-methylpropyl Propionate
InChI formel InChI=1S/C7H13ClO2/c1-4-6(9)10-7(8)5(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3
LEDER CCC(=O)OC(Cl)C(C)C
IUPAC-namn (1-chloro-2-methylpropyl) propanoate
Molekylvikt (g/mol) 164.63
Formel vikt 164.0604
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.