missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Chloroisobutyl propionate (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloroisobutyl propionate (Technical Grade) |
| CAS | 58304-65-7 |
| Molekylformel | C7H13ClO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Chloro-2-methylpropyl Propanoate, 1-Chloro-2-methylpropyl Propionate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13ClO2/c1-4-6(9)10-7(8)5(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC(=O)OC(Cl)C(C)C |
| IUPAC-namn | (1-chloro-2-methylpropyl) propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.63 |
| Formel vikt | 164.0604 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?