missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Chloroisofluorane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane |
| CAS | 32778-08-8 |
| Molekylformel | C3 H Cl2 F5 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2RS)-2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, Isoflurane Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C3HCl2F5O/c4-1(2(6,7)8)11-3(5,9)10/h1H |
| LEDER | FC(F)(F)C(Cl)OC(F)(F)Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-2-[chloro(difluoro)methoxy]-1,1,1-trifluoroethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.94 |
| Formel vikt | 217.9325 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?