Läs mer
1-Chloroisoquinoline, 95%
Produktkod. 11364785
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364785 5 g 5g
11354785 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17831.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19493-44-8 | C9H6ClN | 163.604 g/mol
Produkten har använts i en Mn-katalyserad korskoppling med aryl- och alkylmagnesiumhalider. Det har också använts i en Pd-katalyserad korskoppling med heteroarylboronsyror och estrar. Dessutom har det använts i en homokopplingsreaktion för att ge bis-isokinolin, vars varje enantiomer kan vara mycket användbar som en kiral ligand för asymmetrisk syntes. 1-kloroisokinon används vid framställning av nya aminoisokinolinylureaderivat som visar antiproliferativ aktivitet mot melanomcellinjer. Det kan också användas för kontroll av lagringsålder och stabilitet hos instabila borsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Produkten har använts i en Mn-katalyserad korskoppling med aryl- och alkylmagnesiumhalider. Det har också använts i en Pd-katalyserad korskoppling med heteroarylboronsyror och estrar. Dessutom har det använts i en homokopplingsreaktion för att ge bis-isokinolin, vars varje enantiomer kan vara mycket användbar som en kiral ligand för asymmetrisk syntes. 1-kloroisokinon används vid framställning av nya aminoisokinolinylureaderivat som visar antiproliferativ aktivitet mot melanomcellinjer. Det kan också användas för kontroll av lagringsålder och stabilitet hos instabila borsyror.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19493-44-8
Molekylformel C9H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 163.604
MDL-nummer MFCD00024134
InChI-nyckel MSQCQINLJMEVNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-isoquinoline, isoquinoline, 1-chloro, chloroisoquinoline, isoquinoline, chloro, 1-chloroisoquinone, 1-chloro isoquinoline, zlchem 1129, pubchem13906, acmc-1bowu, 1-chloroisoquinoline
PubChem CID 140539
IUPAC-namn 1-klorisokinolin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloroisoquinoline
Smältpunkt 33°C to 35°C
Kokpunkt 105°C to 108°C (4 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2996
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 163.61
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.