Läs mer
1-[(Chloromethoxy)methyl]-2-[(hydroxyimino)methyl]-pyridinium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(Chloromethoxy)methyl]-2-[(hydroxyimino)methyl]-pyridinium Chloride |
| CAS | 27123-11-1 |
| Molekylformel | C8H10Cl2N2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-[(Chloromethoxy)methyl]-2-formyl-pyridinium Chloride Oxime |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClN2O2.ClH/c9-6-13-7-11-4-2-1-3-8(11)5-10-12;/h1-5H,6-7H2;1H |
| LEDER | [Cl-].ClCOC[N+]=1C=CC=CC1C=NO |
| IUPAC-namn | 1-((chloromethoxy)methyl)-2-((hydroxyimino)methyl)pyridin-1-ium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.08 |
| Formel vikt | 236.01 |