Läs mer
1-klorometyl-1H-1,2,4-triazolhydroklorid, 96 %
Produktkod. 15498655
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498655 1 g 1g
15418665 250 mg 250mg
15408665 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15498655 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33830.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 84387-61-1 | C3H4ClN3 | 117,54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84387-61-1
Molekylformel C3H4ClN3
Molekylvikt (g/mol) 117.54
MDL-nummer MFCD00964947
InChI-nyckel PXNMFQMREJNQQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3743882
LEDER ClCN1C=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Smältpunkt 138 °C till 145 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroskopisk
Synonym 1-chloromethyl-1h-1,2,4-triazole, 1-chloromethyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,1-chloromethyl, 1h-1,2,4-triazole, 1-chloromethyl, 1-chloro-methyl-1h-1,2,4-triazole
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-lH-l,2,4-triazol
Formel vikt 154
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.