Läs mer
1-klormetyl-lH-1,2,4-triazol, hydroklorid, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15385048 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15385048 1 g 1g
15395048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15385048 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456090010
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 84387-61-1
Molekylformel C3H5Cl2N3
Molekylvikt (g/mol) 153.99
MDL-nummer MFCD00964947
InChI-nyckel GXVWDLWTFIDZLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloromethyl-1h-1,2,4-triazole hydrochloride, 1-chloromethyl-1,2,4-triazole hydrochloride, 1h-1,2,4-triazole,1-chloromethyl-,monohydrochloride, 1h-1,2,4-triazole, 1-chloromethyl-, monohydrochloride
PubChem CID 13268168
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-1,2,4-triazol;hydroklorid
LEDER Cl.ClCN1C=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole, hydrochloride
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vikt 154
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.