Läs mer
1-(Chloromethyl)-3,5-bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Chloromethyl)-3,5-bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)benzene |
| CAS | 103929-85-7 |
| Molekylformel | C19H35ClO2Si2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | [[5-(Chloromethyl)-1,3-phenylene]bis(oxy)]bis[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane |
| InChI formel | InChI=1S/C19H35ClO2Si2/c1-18(2,3)23(7,8)21-16-11-15(14-20)12-17(13-16)22-24(9,10)19(4,5)6/h11-13H,14H2,1-10H3 |
| LEDER | ClCC1=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=C1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl-[3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-(chloromethyl)phenoxy]-dimethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.1 |
| Formel vikt | 386.19 |