Läs mer
1-(Klorometyl)-3-metylbensen, TRC
Product Code. 30353120
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Product Code. Kvantitet
30353120 1 g
1 options
Product Code. 30353120 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC5878681G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene
CAS 620-19-9
Molekylformel C8H9Cl
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Methylbenzyl Choride, m-Xylene, a-chloro- (7CI,8CI), 1-Chloromethyl-3-methylbenzene, 1-Methyl-3-chloromethylbenzene, 3-(Chloromethyl)toluene, 3-Methylbenzyl Chloride, 3-Methylphenylmethyl Chloride, NSC 76592, m-(Chloromethyl)toluene, m-Methylbenzyl chloride, m-Xylyl Chloride, m-Xylyl-a-chloride, a-Chloro-m-xylene
InChI formel InChI=1S/C8H9Cl/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
LEDER Cc1cccc(CCl)c1
IUPAC-namn 1-(klorometyl)-3-metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 140.61
Formel vikt 140.0393