Läs mer
1-Chloromethyl-4-cyclohexylnaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloromethyl-4-cyclohexylnaphthalene |
| CAS | 71109-04-1 |
| Molekylformel | C17H19Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-(Chloromethyl)-4-cyclohexyl-naphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19Cl/c18-12-14-10-11-16(13-6-2-1-3-7-13)17-9-5-4-8-15(14)17/h4-5,8-11,13H,1-3,6-7,12H2 |
| LEDER | ClCc1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 1-(chloromethyl)-4-cyclohexylnaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.79 |
| Formel vikt | 258.1175 |