Läs mer
1-Klorometyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborat), 98+%
Beskrivning
1-klormetyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluorborat) används som reagens för elektrofil fluorering och fungerar även som ett selektivt oxidationsmedel. Det är en mycket effektiv och mångsidig källa för elektrofilt fluor och används även i syntesen av organofluorin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-klormetyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluorborat) används som reagens för elektrofil fluorering och fungerar även som ett selektivt oxidationsmedel. Det är en mycket effektiv och mångsidig källa för elektrofilt fluor och används även i syntesen av organofluorin.
Löslighet Löslig i
vatten, acetonitril, alkohol, aceton, dimetylformamid, pyridin och dimetylsulfoxid.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, starka syror och baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate) |
| Smältpunkt | ∽250°C (decomposition) |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN3088 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,acetonitrile,alcohol,acetone,dimethylformamide,pyridine and dimethylsulfoxide. |
| Formel vikt | 354.26 |
| Procent renhet | ≥98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.