Läs mer
1-Klorometyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborat), 98+%
Produktkod. 11323896
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323896 25 g 25g
11313896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17003.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 140681-55-6 | C7H14B2ClF9N2 | 354,26 g/mol
1-klormetyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluorborat) används som reagens för elektrofil fluorering och fungerar även som ett selektivt oxidationsmedel. Det är en mycket effektiv och mångsidig källa för elektrofilt fluor och används även i syntesen av organofluorin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-klormetyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluorborat) används som reagens för elektrofil fluorering och fungerar även som ett selektivt oxidationsmedel. Det är en mycket effektiv och mångsidig källa för elektrofilt fluor och används även i syntesen av organofluorin.
Löslighet Löslig i
vatten, acetonitril, alkohol, aceton, dimetylformamid, pyridin och dimetylsulfoxid.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140681-55-6
Molekylformel C7H14B2ClF9N2
Molekylvikt (g/mol) 354.26
MDL-nummer MFCD00142607
InChI-nyckel TXRPHPUGYLSHCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym selectfluor, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane bis tetrafluoroborate, f-teda-bf4, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diium tetrafluoroborate, unii-4p1za6r76d, selectfluor fluorinating reagent, f-teda, selectfluor r fluorinating reagent, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane ditetrafluoroborate
PubChem CID 2724933
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan;ditetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
Smältpunkt ∽250 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3088
Löslighetsinformation Löslig i vatten, acetonitril, alkohol, aceton, dimetylformamid, pyridin och dimetylsulfoxid.
Formel vikt 354.26
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.