Läs mer
1-(Chloromethyl)-4-(phenylsulfanyl)benzene, Mikromol™
Beskrivning
1-(Chloromethyl)-4-(phenylsulfanyl)benzene
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Chloromethyl)-4-(phenylsulfanyl)benzene |
| CAS | 1208-87-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(Chloromethyl)-4-(phenylsulfanyl)benzene |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H11 Cl S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzene, 1-(chloromethyl)-4-(phenylthio)-, 4-Phenylthiobenzyl chloride, NSC 43056, Sulfide, alpha-chloro-p-tolyl phenyl (7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClS/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2 |
| LEDER | ClCc1ccc(Sc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(chloromethyl)-4-phenylsulfanylbenzene |
| Visa mer |