Läs mer
1-(klormetyl)-4-(trifluormetoxi)bensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10335302
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10335302 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10110712 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10335302 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00386DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 65796-00-1
Molekylformel C8H6ClF3O
Molekylvikt (g/mol) 210.58
MDL-nummer MFCD00052326
InChI-nyckel LBMKFQMJURUPKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzyl chloride, 1-chloromethyl-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy benzylchloride, 4-trifluoromethoxybenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-trifluoromethoxy, 4-chloromethyl phenoxy trifluoromethane, pubchem5804, acmc-209ns9, ksc623c1l, p-trifluoromethoxybenzyl chloride
PubChem CID 2777261
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-4-(trifluormetoxi)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1CCl)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH2ClC6H4OCF3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 210.58
Procent renhet 97%