Läs mer
1-(klormetyl)cyklohexankarbonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10137392
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10137392 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10178204 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10137392 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH01751DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 112905-95-0
Molekylformel C8H12ClN
Molekylvikt (g/mol) 157.641
InChI-nyckel BWQNUOFYAYIAIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloromethyl cyclohexanecarbonitrile, 1-chloromethyl cyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile,1-chloromethyl, acmc-20ds23, 1-chloromethyl-cyclohexanecarbonitrile
PubChem CID 2794920
IUPAC-namn 1-(klormetyl)cyklohexan-1-karbonitril
LEDER C1CCC(CC1)(CCl)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(chloromethyl)cyclohexanecarbonitrile
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 157.64
Procent renhet 95%