Läs mer
1-(klormetyl)cyklohexankarbonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10178204
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10178204 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10137392 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10178204 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH01751DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 112905-95-0
Molekylformel C8H12ClN
Molekylvikt (g/mol) 157.641
InChI-nyckel BWQNUOFYAYIAIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloromethyl cyclohexanecarbonitrile, 1-chloromethyl cyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile,1-chloromethyl, acmc-20ds23, 1-chloromethyl-cyclohexanecarbonitrile
PubChem CID 2794920
IUPAC-namn 1-(klormetyl)cyklohexan-1-karbonitril
LEDER C1CCC(CC1)(CCl)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(chloromethyl)cyclohexanecarbonitrile
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 157.64
Procent renhet 95%