Läs mer
1-(Klorometyl)naftalen, 95 %
Produktkod. 10627062 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10627062 500 g Glasflaska 500g
10365930 5 g Glasflaska 5g
10375930 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10627062 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109455000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 86-52-2 | C11H9Cl | 176,65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-52-2
Molekylformel C11H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 176.65
MDL-nummer MFCD00004042
InChI-nyckel XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloromethyl naphthalene, naphthalene, 1-chloromethyl, 1-naphthylmethyl chloride, 1-menaphthyl chloride, 1-chlormethyl naftalen, chloromethyl naphthalene, 1-chloro methylnaphthalene, alpha-naphthylmethyl chloride
PubChem CID 6845
IUPAC-namn 1-(klormetyl)naftalen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Chloromethyl)naphthalene
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 31 °C till 31 °C
Färg Gul till brun
Densitet 1.1700g/mL, 1.17
Kokpunkt 291 °C till 292 °C
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall Resterande 2-klorometylnaphtalen (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C10H7CH2Cl
Brytningsindex 1,6350 till 1,639
Kvantitet 500 g
Beilstein 05, 566
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Formel vikt 176.65
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(Chloromethyl)naphthalene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.