Läs mer
1-(Chloromethyl)naphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Chloromethyl)naphthalene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2 |
| Formel vikt | 176.0393 |
| Procent renhet | >95% |