Läs mer
1-(Klorometyl)naftalen, TRC
Produktkod. 30354573
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354573 1 g
30350343 10 g
30349894 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30354573 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3680301G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-52-2
Molekylformel C11H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 176.64
Synonym 1-Naphthalenylmethyl Chloride, 1-Naphthalylmethyl Chloride, 1-Naphthylmethyl Chloride, NSC 8473, α-(Chloromethyl)naphthalene, α-Naphthylmethyl Chloride
IUPAC-namn 1-(klorometyl)naftalen
LEDER ClCC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Chloromethyl)naphthalene
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
Formel vikt 176.0393
Procent renhet >95%