Learn More
1-kloronaftalen, SPEX CertiPrep™
Product Code. 16309727 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mL
Product Code. Kvantitet
16309727 1 mL
1 options
Product Code. 16309727 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S885
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Includes
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
1-kloronaftalen90-13-11000 μg/ml
Certifications
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Chloronaphthalene
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 90-13-1, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C10H7Cl
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Cl
IUPAC-namn 1-klornaftalen
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Molekylvikt (g/mol) 162.616
PubChem CID 7003
Kvantitet 1 mL
Show More Show Less
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning