Läs mer
1-Kloronaftalen, teknik. 85%, resterande 2-kloronaftalen
Produktkod. 11427277
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427277 50 g 50g
11437277 250 g 250g
11417277 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15029.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90-13-1 | C10H7Cl | 162,616 g/mol
1-kloronaftalen användes som lösningsmedelstillsats vid tillverkning av fullerenbaserade fotovoltaiska enheter. Den användes vid framställning av polyvinylkloridbaserade membran av 5,10,15,20-tetrakis(4-metoxifenyl)porfyrinatokobolt(II) för arsenitbestämning. Används även vid syntes av farmaceutiska föreningar såsom arylklorider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-kloronaftalen användes som lösningsmedelstillsats vid tillverkningen av fullerenbaserade fotovoltaiska enheter. Den användes vid framställning av polyvinylkloridbaserade membran av 5,10,15,20-tetrakis(4-metoxifenyl)porfyrinatokobolt(II) för arsenitbestämning. Används även vid syntes av farmaceutiska föreningar såsom arylklorider.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-13-1
Molekylformel C10H7Cl
Molekylvikt (g/mol) 162.616
MDL-nummer MFCD00003874
InChI-nyckel JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-chloronaphthalene, naphthalene, 1-chloro, 1-naphthyl chloride, chloronaphthalene, 1-chloro-naphthalene, alpha-naphthyl chloride, 1-chlornaftalen, 1-chloro naphthalene, alpha-chlornaphthalene, .alpha.-chloronaphthalene
PubChem CID 7003
IUPAC-namn 1-klornaftalen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloronaphthalene
Smältpunkt ∼-8°C
Densitet 1.194
Kokpunkt 259°C
Flampunkt 121°C (249°F)
Anteckningar om analysprocent återstoden 2-klornaftalen
Brytningsindex 1.633
Kvantitet 50 g
Beilstein 970836
Merck Index 14,2149
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 162.62
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chloronaphthalene, tech. 85%, remainder 2-chloronaphthalene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P391-Samla upp spill.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloronaphthalene,2-chloronaphthalene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.